Merck
158178
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino-2-hydroxypropane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
99%
Sinónimos:
1,3-Diamino-2-propanol-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
$57.800
$57.800
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$57.800
About This Item
Fórmula lineal:
(HOOCCH2)2NCH2CH(OH)CH2N(CH2COOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
322.27
Beilstein:
1716800
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$57.800
Fecha estimada de envío10 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
194 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
amine
carboxylic acid
hydroxyl
cadena SMILES
OC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C11H18N2O9/c14-7(1-12(3-8(15)16)4-9(17)18)2-13(5-10(19)20)6-11(21)22/h7,14H,1-6H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)
Clave InChI
WYMDDFRYORANCC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Chelating agent
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dominique E Williams et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(10), 1474-1482 (2015-05-09)
With the goal of designing a lysosomal phospholipase mimic, we optimized experimental variables to enhance Ce(IV) -assisted hydrolysis of phosphatidylcholine (PC) liposomes. Our best result was obtained with the chelating agent bis-tris propane (BTP). Similar to the hydrolytic enzyme, Ce(IV)