317802
4-(4-Isothiocyanatophenylazo)-N,N-dimethylaniline
97%
Sinónimos:
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-isothiocyanate, DABITC
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
crystals
mp
167-171 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)N=C=S
InChI
1S/C15H14N4S/c1-19(2)15-9-7-14(8-10-15)18-17-13-5-3-12(4-6-13)16-11-20/h3-10H,1-2H3/b18-17+
Clave InChI
OSWZKAVBSQAVFI-ISLYRVAYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?