Merck
8.51022
Dabcyl-OSu
Novabiochem®
Sinónimos:
Dabcyl-OSu, N-(4-[4Æ-(Dimethylamino)phenylazo]benzoyloxy)succinimide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H18N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
366.37
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.22
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: fluorescent-labelling reagent
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N3(C(=O)CCC3=O)OC(=O)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C19H18N4O4/c1-22(2)16-9-7-15(8-10-16)21-20-14-5-3-13(4-6-14)19(26)27-23-17(24)11-12-18(23)25/h3-10H,11-12H2,1-2H3
InChI key
IBOVDNBDQHYNJI-UHFFFAOYSA-N
General description
Pre-activated derivative for the introduction of the Dabcyl group during SPPS. The Dabcyl group quenches the fluorescence of EDANS, Mca, TET, JOE, FAM fluorophores, making it an extremely useful tool for the synthesis of fluorescence-quenched peptide substrates.
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Analysis Note
Color (visual): red
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0105
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)