30050
Cystamine dihydrochloride
purum, ≥98.0% (AT)
Sinónimos:
2,2′-Diaminodiethyl disulfide dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (AT)
Formulario
powder
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
~220 °C (dec.)
solubilidad
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
grupo funcional
amine
disulfide
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
Clave InChI
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- as sulfhydryl modifying reagent
- in synthesis of monoclonal anti-prostate-specific membrane antigen antibody and A9 RNA aptamers-conjugated popcorn shape gold nanoparticles
- as internal standard in determination of total homocysteine
- in modification of gold nanorod surface by amine groups
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?