Saltar a
M6500
Cysteamine hydrochloride
powder or crystals, ≥98% (titration)
Sinónimos:
β-Mercapto­ethylamine hydrochloride, 2-Amino­ethane­thiol hydrochloride, 2-Mercapto­ethyl­amine hydrochloride, Decarboxy­cysteine hydrochloride, Thio­ethanol­amine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Envío estimado HOYdesdePUDAHUEL
$70.700
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$237.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH2NH2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
113.61
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
205-858-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3590083
Assay:
≥98% (titration)
Form:
powder or crystals
$70.700
Envío estimado HOYDetalles
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Cysteamine hydrochloride, ≥98% (titration)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder or crystals
mp
67-71 °C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cysteamine derived from cysteine degradation is the simplest stable aminothiol. Cysteamine is used in the biosynthesis of coenzyme A (CoA). Cysteamine may be useful in studies on oxidative stress and glycation (transglycating agent). Cysteamine is a substrate useful to study the specificity and kinetics of cysteamine (2-aminoethanethiol) dioxygenase(s) (ADO).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
300804970530078
description
≥98% (titration)
description
≥97.0% (RT)
description
analytical standard
description
BioXtra
assay
≥98% (titration)
assay
≥97.0% (RT)
assay
98.0-101.0% (RT)
assay
98.0-101.0% (redox titration)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C, 64-70 °C
mp
67-71 °C
mp
67-71 °C
form
powder or crystals
form
crystals
form
-
form
crystals, powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cysteamine hydrochloride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)