914592
Fmoc-Cystamine HCl
≥95%
Sinónimos:
(9H-fluoren-9-yl)methyl 2-((2-aminoethyl)disulfanyl)ethylcarbamate hydrochloride, 2-((9-Fluorenylmethyloxycarbonylamino)ethyl)disulfanyl-(2-aminoethane) hydrochloride, Fmoc-SS-NH2 HCl, Protected cleavable linker
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
135 °C (decomp.)
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)