23182
(+)-1-(9-Fluorenyl)ethyl chloroformate solution
≥18 mM in acetone, for chiral derivatization, LiChropur™
Sinónimos:
(+)-FLEC solution
About This Item
Productos recomendados
grado
for chiral derivatization
Nivel de calidad
Línea del producto
ChiraSelect™
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 (HPLC)
calidad
LiChropur™
concentración
≥18 mM in acetone
técnicas
HPLC: suitable
índice de refracción
n20/D 1.359
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)OC(C1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C
InChI
1S/C16H13ClO2/c1-10(19-16(17)18)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15H,1H3
Clave InChI
SFRVOKMRHPQYGE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Forma física
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?