Saltar al contenido
10830
(+)-Arabinogalactan
≥80% (HPLC), from larch wood
Sinónimos:
Polyarabinogalactan
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-910-0
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
larch wood
Quality Segment
assay
≥80% (HPLC)
form
solid
impurities
≤15% water
color
white to beige
mp
>200 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly turbid, colorless to slightly brownish-yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O1C(C(C(C(C1COC3OCC(C(C3O)OC)O)O)OC)O)OC2C(C(OC(C2O)C)CO)O
InChI
1S/C20H36O14/c1-7-11(23)18(12(24)9(4-21)32-7)34-20-15(27)17(29-3)13(25)10(33-20)6-31-19-14(26)16(28-2)8(22)5-30-19/h7-27H,4-6H2,1-3H3
InChI key
SATHPVQTSSUFFW-UHFFFAOYSA-N
Application
Larch Arabinogalactan, a plant-derived biopolymer, is an excellent dietary fiber that has been shown to increase the production of short-chain fatty acids, principally butyrate and propionate, and to decrease the generation and absorption of ammonia. Larch arabinogalactan can stimulate natural killer (NK) cell cytotoxicity, enhance other functional aspects of the immune system, and inhibit the metastasis of tumor cells to the liver.
Biochem/physiol Actions
Dietary fiber that enhances immune system function by stimulating natural killer (NK) cell activity.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Arabinogalactan
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)