201316
Quinaldine Red
Dye content 95 %
Sinónimos:
2-(4-Dimethylaminostyryl)-1-ethylquinolinium iodide
About This Item
Productos recomendados
form
powder or crystals
Quality Level
composition
Dye content, 95%
technique(s)
titration: suitable
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear, dark red
λmax
528 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[I-].CC[n+]1c(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)ccc3ccccc13
InChI
1S/C21H23N2.HI/c1-4-23-20(16-12-18-7-5-6-8-21(18)23)15-11-17-9-13-19(14-10-17)22(2)3;/h5-16H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)