Saltar a
52865
1-Hexanosulfonato de sodio monohydrate
≥98.0% (T)
Sinónimos:
Ácido 1-hexanosulfónico sodium salt monohydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$84.500
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$149.000
50 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$263.000
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
$970.000
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH2SO3Na · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
206.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-601-3
Beilstein/REAXYS Number:
3727014
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
$84.500
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
functional group
sulfonic acid
SMILES string
O.[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
General description
El 1-pentanosulfonato de sodio monohidratado, también conocido como sal de sodio monohidratada del ácido 1-hexanosulfónico, se usa comúnmente como surfactante y agente de par iónico de fase inversa.
Application
El monohidrato de 1-hexanosulfonato de sodio se puede utilizar como catalizador para sintetizar:     
  • Naftoles amidoalquílicos por reacción de tres componentes de β-nafthol, aldehídos y urea.      
  • Aminofosfonatos por la reacción de aldehídos/cetonas con aminas.
También se puede utilizar como reactivo para preparar sulfonatos de oxidobismuto polinucleares reaccionando con 2-metil-2-propensulfonato de sodio y tetra-μ3-hidroxihexakis(nitrato-κO) tetra-μ3-oxohexabismuto en DMSO.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
518355286251833
assay
≥98.0% (T)
assay
≥96.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
functional group
sulfonic acid
functional group
sulfonic acid
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf