Merck
200905
Sigma-Aldrich
Magnesio
turnings, reagent grade, 98%
Sinónimos:
Magnesium element
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mg
Número de CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein:
4948473
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
reagent grade
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensayo
98%
Formulario
turnings
temp. de autoignición
950 °F
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
resistividad
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
densidad
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Magnesium turnings are generally used in the preparation of various organomagnesium compounds such as Grignard reagents. It can also be used to catalyze Pinacol coupling and Reformatsky reaction.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Magnesium-induced pinacol coupling of aromatic aldehydes and ketones in water under ultrasound.
Li J-T, et al.
Indian Journal of Chemistry, 43B(6), 196?198-196?198 (2004)
A Simple and Efficient Procedure of Low Valent Iron-or Copper-Mediated Reformatsky Reaction of Aldehydes.
Chattopadhyay A and Dubey AK
The Journal of Organic Chemistry, 72(24), 9357-9359 (2007)
The Grignard Reagents.
Seyferth D
Organometallics, 28(6), 1598-1605 (2009)
Grignard reagent formation.
Garst JF and Soriaga MP
Coordination Chemistry Reviews, 248(7-8), 623-652 (2004)
Shuvendu Biswas et al.
Nature chemistry, 5(7), 613-620 (2013-06-22)
The development of nanocarriers that selectively release guest molecules on sensing a particular biological signal is being actively pursued in nanomedicine for diagnostic and therapeutic purposes. Here we report a protein-based nanocarrier that opens in the presence of intracellular adenosine-5'-triphosphate