Merck
18421
Sigma-Aldrich
Glass wool
for laboratory use
Sinónimos:
Fiberglass wool
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.1% alkalis (as Na2O)
≤0.8% soluble in HCl
cation traces
Fe: ≤50 mg/kg
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B Inhalation
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 3
1 of 3