Merck
20384
Supelco
Lana de vidrio
Non-Treated, pkg of 50 g
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
packaging
pkg of 50 g
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
General description
Glass wool is made up of short glass fibres and is non-flammable in nature. It is widely considered as a thermal insulation material in ships, automobiles, air conditioning ducts and water supply pipes. Furthermore, it is suitable as noise absorbing material in concert halls, studios and movie theatres. Above all that it is non carcinogenic to humans.
A menudo se utilizan tapones de lana en los revestimientos de entrada de la GC para mejorar la vaporización de las muestras o evitar que entre material no volátil en la columna. También pueden utilizarse en columnas de GC rellenas, tubos de desorción de disolventes, tubos de desorción térmica y trampas de purga para retener los lechos adsorbentes.
Application
Glass wool column maybe used for the separation of lymphocytes in human blood.
Other Notes
Non-Treated for special application where the user deactivates based on their intended analytes
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 439-444 (2012)
Separation of Lymphocytes in Human Blood by Means of Glass Wool Column.
Johnson TM and Garvin JE.
Exp. Biol. Med, 102 (2), 333-335 (1959)