17122
Clostridium difficile Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Productos recomendados
esterilidad
sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Clostridium spp.
Categorías relacionadas
Aplicación
An antibiotic supplement for the selective isolation of Clostridium difficile.
Componentes
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
D-Cycloserine 250 mg; Cefoxitin 8 mg
D-Cycloserine 250 mg; Cefoxitin 8 mg
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?