15861
Citral
analytical standard
Sinónimos:
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
5 (vs air)
presión de vapor
0.2 mmHg ( 200 °C)
Ensayo
≥98.0% (sum of cis and trans, GC)
48.0-52.0% (cis)
48.0-52.0% (trans)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
densidad
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Clave InChI
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - DIN 51758
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)