Merck
8.02489
Citral
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Sinónimos:
Citral, 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
226-394-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor pressure
<1 hPa ( 50 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
225 °C
potency
4950 mg/kg LD50, oral (Rat), 2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
4.3-9.9 % (v/v)
bp
227-229 °C/1013 hPa
mp
<-20 °C
transition temp
flash point 98 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
InChI key
WTEVQBCEXWBHNA-JXMROGBWSA-N
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.887 - 0.889
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
208.4 °F - DIN 51758
flash_point_c
98 °C - DIN 51758
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
802489025004022536373720
802489000504022536373713
802489500004022536752075