Merck
124052
Sigma-Aldrich
Bromoetano
reagent grade, 98%
Sinónimos:
Bromuro de etilo
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H5Br
Número de CAS:
Peso molecular:
108.97
Beilstein/REAXYS Number:
1209224
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
reagent grade
Quality Level
vapor density
~3.75 (vs air)
vapor pressure
25.32 psi ( 55 °C)
7.54 psi ( 20 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
952 °F
expl. lim.
11.25 %
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
density
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
General description
El bromoetano (bromuro de etilo) es un haluro de alquilo. Se han comunicado investigaciones de los espectros de microondas del bromuro de etilo y sus especies isotópicas . Se ha sintetizado empleando aguas residuales de Grignard como precursor3 o haciendo reaccionar el bromuro de potasio con ácido sulfúrico concentrado en etanol.
Application
El bromoetano puede utilizarse como promotor durante la preparación del 1-buteno.4 Se ha utilizado para preparar membranas de intercambio aniónico, que pueden utilizarse para el aislamiento y la purificación del ADN plasmídico y también para la separación del ADN plasmídico y el ARN de los lisados celulares, medidos utilizando un espectrofotómetro de luz ultravioleta visible.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
-9.4 °F - closed cup
flash_point_c
-23 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Ramsden.N.E et al.
A-Level Chemistry (2000)
"Preparation of inorganic?organic anion-exchange membranes and their application in plasmid DNA and RNA separation"
Chang S-C, et al.
Journal of Membrane Science, 311(1), 336-348 (2008)
Microwave Spectrum, Structure, and Quadrupole Coupling Constant Tensor of Ethyl Bromide.
Flanagan C and Pierce L.
J. Chem. Phys. , 38(12), 2963-2969 (1963)
Microwave Spectra of Molecules Exhibiting Internal Rotation. V. Barrier Height in Ethyl Chloride and Ethyl Bromide.
Lide Jr DR.
J. Chem. Phys. , 30(1), 37-39 (1959)
J R Bucher et al.
Toxicology and applied pharmacology, 130(1), 169-173 (1995-01-01)
Chloroethane and bromoethane have been shown to cause a marked uterine tumor response in B6C3F1 mice exposed for 2 years. These chemicals are nearly unique in this regard among the nearly 400 chemicals studied by the National Toxicology Program, and