08339
5-Aminolevulinic acid hydrochloride
≥97.0% (AT)
Sinónimos:
δ-Aminolevulinic acid hydrochloride, 5-Amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, 5-Aminolaevulinic acid hydrochloride, ALA
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (AT)
Formulario
powder or crystals
impurezas
≤2% water
color
white to faint yellow
mp
~150 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].NCC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H
Clave InChI
ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?