06689
3-Methylglutaconic acid, mixture of E and Z isomers
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
3-Methyl-2-pentenedioic acid, NSC 249232
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C/C(CC(O)=O)=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+
InChI key
WKRBKYFIJPGYQC-DUXPYHPUSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)