Saltar al contenido
06711
D-(−)-Citramalic acid lithium salt
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
(R)-2-Hydroxy-2-methylsuccinic acid lithium salt, D-(−)-2-Methylmalic acid lithium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8O5 · xLi+
Número CAS:
Peso molecular:
148.11 (free acid basis)
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352204
Beilstein/REAXYS Number:
1723818
Assay:
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
Form:
powder or crystals
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC), 4-9% (Lithium, ICP)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -19.0±2.0°, c = 0.5 in 1 M HCl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@](O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O5/c1-5(10,4(8)9)2-3(6)7/h10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
XFTRTWQBIOMVPK-RXMQYKEDSA-N
Biochem/physiol Actions
Citramalate is a biochemical intermediate known to be involved in several aspects of bacterial metabolism, including, among others, the anaerobic metabolism of glutamate via the methylaspartate pathway of Clostridium tetanomorphum.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)