Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H42N7O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
849.63
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥90%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥90%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li].C\C(C)=C\C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C26H42N7O17P3S.Li.H/c1-14(2)9-17(35)54-8-7-28-16(34)5-6-29-24(38)21(37)26(3,4)11-47-53(44,45)50-52(42,43)46-10-15-20(49-51(39,40)41)19(36)25(48-15)33-13-32-18-22(27)30-12-31-23(18)33;;/h9,12-13,15,19-21,25,36-37H,5-8,10-11H2,1-4H3,(H,28,34)(H,29,38)(H,42,43)(H,44,45)(H2,27,30,31)(H2,39,40,41);;
InChI key
LTOKXDRORBIJJG-UHFFFAOYSA-N
Application
Coenzyme A functions as an acyl group carrier, acetyl-CoA. β-Methylcrotonyl coenzyme A is used as a substrate to study the specificity and kinetics of β-methylcrotonyl-coenzyme A carboxylase (MCCase).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?