Merck
04367
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
≥98.0% (T)
Sinónimos:
[EMIM][TRIFLATE], EMIM Otf
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11F3N2O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
260.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
bp:
>350 °C (lit.)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (T)
Formulario
liquid
impurezas
≤0.1% water
índice de refracción
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
>350 °C (lit.)
densidad
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadena SMILES
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clave InChI
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate may be used as a solvent to produce Ionic Polymer-Polymer Composites (IP2C) and also in lipase-catalyzed enantioselective amine acylation with 4-pentenoic acid.
Otras notas
Ionic liquid stable to air and water useful for electrochemical purposes (molten salt technique) exhibiting an electrochemical stability window of ≥4 V and being stable to up to 350 C
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
425.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
218.5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
E.I. Cooper et al.
Proc. Electrochem. Soc., 16, 386-386 (1992)
Ion-pair structure of vaporized ionic liquid studied by matrix-isolation FTIR spectroscopy with DFT calculations: A case of 1-ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
Akai, Nobuyuki, Akio Kawai, and Kazuhiko Shibuya
The Journal of Physical Chemistry A, 114.48, 12662-12666 (2010)
Dielectric relaxation and underlying dynamics of acetonitrile and 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate mixtures using THz transmission spectroscopy
Asaki, M. L. T., et al.
J. Chem. Phys. , 116.23, 10377-10385 (2002)
The influence of polarizability on the dielectric spectrum of the ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium triflate
Schroder, Christian, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 13.26, 12240-12248 (2011)
Using 1-ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate as an entrainer for the extractive distillation of ethanol+ water mixtures
Orchilles, A. Vicent, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 55.4, 1669-1674 (2009)