Merck
43437
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
≥95% (H-NMR, HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11N3S
Número de CAS:
Peso molecular:
169.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95% (H-NMR, HPLC)
impurezas
≤1% water
mp
-6 °C
cadena SMILES
[S-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
Clave InChI
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.