08748
Triethylsulfonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
for electrochemistry, ≥95.0% (qNMR)
Sinónimos:
[SEt3] NTf2
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (qNMR)
Formulario
liquid
impurezas
≤200 ppm water
conductividad
~6.0 mS/cm
mp
-35.5 °C
trazas de anión
bromide (Br-): ≤10 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
grupo funcional
fluoro
thioether
cadena SMILES
CC[S+](CC)CC.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H15S.C2F6NO4S2/c1-4-7(5-2)6-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
Clave InChI
BLODSRKENWXTLO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As an electrolyte in electrochemical double-layer supercapacitors.
- As a model ionic liquid used in the studies of structure effect of ions on electrochemical windows (EWs).
- As a component of the gel polymer electrolyte, which is used in the construction of symmetrical electrical-double layer capacitors.
- As an electrolyte in the in-plane supercapacitor devices.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.