Merck
FSUSGMMRO
Roche
FastStart Universal SYBR Green Master (Rox)
About This Item
UNSPSC Code:
41106300
NACRES:
NA.55
usage
sufficient for 200 reactions
sufficient for 2000 reactions
Quality Level
feature
dNTPs included: no
hotstart
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 200 x 50 μL reactions (04913850001)
pkg of 2000 x 50 μL reactions (04913914001)
technique(s)
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
input
purified DNA
detection method
probe-based
General description
FastStart Universal SYBR® Green Master (Rox) es una mezcla de reacción de inicio en caliente lista para utilizar para la qPCR y la RT-qPCR en todos los sistemas de PCR en tiempo real que requieran normalización con ROX.
El SYBR® Green I es un colorante específico del ADN bicatenario. Durante cada fase de síntesis de ADN, el colorante SYBR® Green I, que está incluido en la mezcla de reacción, se une a los productos amplificados de la PCR. El amplicón puede detectarse por su fluorescencia.
Se ha demostrado que los protocolos de inicio en caliente mejoran de manera significativa la especificidad, la sensibilidad y el rendimiento de la PCR. Grupos de bloqueo termolábiles en algunos restos de aminoácido de la ADN polimerasa Taq FastStart inactivan la enzima modificada a temperatura ambiente (de +15 a +25°C). Por consiguiente, no hay elongación durante el periodo en el que los cebadores pueden unirse de manera inespecífica. La ADN polimerasa Taq FastStart se activa al eliminarse los grupos bloqueantes a una temperatura elevada (es decir, una etapa previa a la incubación a +95°C).
Application
El FastStart Universal SYBR® Green Master (Rox) puede utilizarse para la amplificación y la detección de cualquier ADN o ADNc diana, incluso los que son ricos en GC o AT.
Combine esta mezcla maestra con el kit de síntesis de la cadena primaria del ADNc (Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit) (Roche) para conseguir resultados excelentes en la qRT-PCR en dos etapas.
La FastStart Universal SYBR® Green Master (Rox) se ha utilizado en la PCR en tiempo real con transcriptasa inversa (qRT-PCR) y la PCR cuantitativa (qPCR)
Features and Benefits
  • Mayor sensibilidad y especificidad de la PCR.
Minimiza la formación de productos de amplificación inespecíficos.
  • Evita la sobrevaloración de los resultados de la qPCR.
Elimina los productos inespecíficos de la amplificación y los dímeros de cebador que aumentan la cantidad de SYBR Green I ligado cuantificado.
  • Amplifica y detecta una amplia variedad de ADN y ADNc específicos.
Amplifica fragmentos de hasta 500 pb de longitud, entre ellos los fragmentos ricos en GC y AT.
  • Ahorra tiempo y esfuerzo en la preparación de la qPCR.
Elimina la necesidad de mezclar los componentes, valorar con MgCl2 o realizar otras largas etapas de optimización.
  • Evita los resultados falsos positivos que producen contaminación por arrastre.
Utilizar esta mezcla que contiene dUTP con uracil-ADN glucosilasa para eliminar el ADN contaminante arrastrado de las reacciones de PCR anteriores.
Components
FastStart Universal SYBR Green Master (Rox), mezcla maestra concentrada x2 que contiene ADN polimerasa Taq FastStart, tampón de reacción, nucleótidos (dATP, dCTP, dGTP, dUTP), SYBR Green I y un colorante de referencia.
Quality
Prueba de la función: Se analiza el rendimiento de cada lote en la qPCR utilizando tres moldes: uno rico en GC, uno rico en AT y un molde largo (aproximadamente 440 pb).
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
FastStart is a trademark of Roche
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Lysine-specific demethylase 2B (KDM2B)-let-7-enhancer of zester homolog 2 (EZH2) pathway regulates cell cycle progression and senescence in primary cells.
Tzatsos A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(38), 33061-33069 (2011)
The Kruppel-like factor 15 as a molecular link between myogenic factors and a chromosome 4q transcriptional enhancer implicated in facioscapulohumeral dystrophy.
Dmitriev P, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 286(52), 44620-44631 (2011)
Regulation of vascular endothelial growth factor (VEGF) splicing from pro-angiogenic to anti-angiogenic isoforms a novel therapeutic strategy for angiogenesis.
Nowak D G, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(8), 5532-5540 (2010)
Assessment of mTOR-dependent translational regulation of interferon stimulated genes.
Livingstone M, et al.
PLoS ONE, 10(7), e0133482-e0133482 (2015)
A novel deletion of IGF1 in a patient with idiopathic short stature provides insight Into IGF1 haploinsufficiency.
Batey L, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 99(1), E153-E159 (2014)
Artículos
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
Contenido relacionado
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica de amplificación de moléculas de ácidos nucleicos y se utiliza habitualmente en muchas aplicaciones, entre ellas la RT-PCR (retroPCR), la PCR de inicio en caliente, la PCR de punto final.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.