Documentos clave
11721933001
Roche
Marcador de peso molecular del ADN XIV (escalera de 100 pb)
solution, pkg of 50 μg (in 200 μl)
Sinónimos:
marcador de ADN
About This Item
Código UNSPSC:
41105335
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
solution
Nivel de calidad
envase
pkg of 50 μg (in 200 μl)
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
250 μg/mL
color
colorless
solubilidad
water: miscible
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Mezcla de fragmentos preparada por escisión de un plásmido especialmente construido con endonucleasas de restricción.
Intervalo de tamaños: de 100 a 1500 pb y una banda añadida de 2642 pb
Aplicación
El marcador de peso molecular del ADN XIV (escalera de 100 pb) permite un dimensionamiento preciso de los fragmentos de ADN generados por PCR, digestión por enzimas de restricción o RT-PCR, tras la separación en geles de agarosa.[1] El marcador de peso molecular del ADN puede utilizarse junto con el marcador de peso molecular del ADN XIII (escalera de 50 pb) para la determinación precisa del tamaño.
La separación electroforética de este marcador de peso molecular da lugar a un patrón regular. Los fragmentos tienen extremos 5′-sobresalientes y pueden marcarse con nucleótidos radioactivos (por ejemplo, 32P-dTTP o 32P-dGTP) mediante reacciones de llenado estándar. Las reacciones de marcaje final pueden realizarse con un didesoxinucleótido radiactivo o no radiactivo (por ejemplo, DIG-11-ddUTP) y una transferasa terminal.
El marcador de peso molecular del ADN XIV se ha utilizado en electroforesis en gel.[1]
Secuencia
La mezcla contiene 15 fragmentos de ADN bicatenario con las siguientes longitudes de pares de bases (1 par de bases = 660 dalton): 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, y una banda añadida de 2642 pb. El patrón de bandas de 500 pb y 1000 pb es de dos a tres veces más brillante.
Nota: Las longitudes de los fragmentos se obtienen mediante análisis informático de la secuencia de ADN. Dependiendo del intervalo de tamaño del marcador, los fragmentos más pequeños solo serán visibles en geles sobrecargados. Para facilitar su identificación, las bandas de 500 y 1 000 pb son de dos a tres veces más brillantes que las otras bandas de la escalera.
Definición de unidad
50 μg = 1A260 unidad
Forma física
Disolución lista para usar, 250 μg/ml, en tampón TE (Tris-HCl 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8,0).
Otras notas
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mirco Fanelli et al.
Nature protocols, 6(12), 1905-1919 (2011-11-16)
Formalin-fixed, paraffin-embedded (FFPE) samples represent the gold standard for storage of pathology samples. Here we describe pathology tissue chromatin immunoprecipitation (PAT-ChIP), a technique for extraction and high-throughput analysis, by techniques such as ChIP-seq, of chromatin derived from FFPE samples. Technically