11373242910
Roche
Fluorescein-12-dUTP
≥85% (HPLC), suitable for ELISA, suitable for hybridization, solution
Sinónimos:
Fluorescein-12-dUTP, dUTP
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥85% (HPLC)
Formulario
solution
mol peso
Mr 1018.4 (fluorescein-12-dUTP-Li4)
envase
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
fabricante / nombre comercial
Roche
técnicas
ELISA: suitable
hybridization: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
- terminal transferase
- DNA polymerase I (holoenzyme and Klenow fragment),
- Taq DNA polymerase
- reverse transcriptase (e.g., from AMV and M-MuLV).
Calidad
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
imprinted domain regulation in extraembryonic
endoderm stem cells
neuroprotection