11089153001
Roche
Conjugado de estreptavidina-POD
liquid, pkg of 1 mL
Sinónimos:
estreptavidina
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
envase
pkg of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Roche
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
La estreptavidina se une covalentemente a la peroxidasa de rábano picante. El conjugado se utiliza para la detección de sustancias marcadas con biotina.
Aplicación
Estreptavidina-POD se ha utilizado para:
- ELISA
- Hibridación in situ
- Inmunotransferencia Western
Definición de unidad
Una unidad de estreptavidina-POD, correspondiente a una unidad de peroxidasa, oxidará 1 μmol del tetrámero de guaiacol en un minuto a +25 °C y pH 7,0.
Conversión de unidades: 1 U (+25 °C; guaiacol como sustrato; pH 7,0) corresponde a 1,24 U (+25 °C; ABTS 1,7 mM como sustrato; pH= 6,0) o a 4,0 U (+25 °C; ABTS 8,7 mM como sustrato; pH = 5,0).
Conversión de unidades: 1 U (+25 °C; guaiacol como sustrato; pH 7,0) corresponde a 1,24 U (+25 °C; ABTS 1,7 mM como sustrato; pH= 6,0) o a 4,0 U (+25 °C; ABTS 8,7 mM como sustrato; pH = 5,0).
Forma física
Líquido estabilizado
Nota de preparación
Concentración de trabajo: 5 - 500 mU/ml (es decir, la disolución madre puede diluirse). La concentración de trabajo del conjugado depende de la aplicación y del sustrato. Las siguientes concentraciones deben tomarse como pauta:
- ELISA: 50 a 200 mU/ml
- Inmunohistocitoquímica: de 250 a 1000 mU/ml
- Inmunoelectrotransferencia: de 200 a 500 mU/ml
Otras notas
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Sebastian Heber et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 809595-809595 (2022-01-22)
Clostridioides (C.) difficile produces the exotoxins TcdA and TcdB, which are the predominant virulence factors causing C. difficile associated disease (CDAD). TcdA and TcdB bind to target cells and are internalized via receptor-mediated endocytosis. Translocation of the toxins' enzyme subunits
Christian Reichel et al.
Drug testing and analysis, 15(2), 163-172 (2021-01-16)
Erythropoietin (EPO) is a hormone, which stimulates the production of red blood cells. Due to its performance-enhancing effect, it is prohibited by the World Anti-Doping Agency (WADA). In order to reduce the detection window of EPO doping, athletes have been
Fernanda V Castro et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 61(7), 1005-1018 (2011-12-01)
Effective vaccination against tumour-associated antigens (TAA) such as the 5T4 oncofoetal glycoprotein may be limited by the nature of the T cell repertoire and the influence of immunomodulatory factors in particular T regulatory cells (Treg). Here, we identified mouse 5T4-specific
Angelika Hammerer-Lercher et al.
Clinical chemistry, 54(5), 858-865 (2008-03-15)
The specific forms of pro-B-type natriuretic peptide (proBNP) that occur in human blood are not yet clear. We demonstrated the presence of several proBNP forms in human plasma with a new affinity chromatography method that can be used in combination
BAP1 and PTEN mutations shape the immunological landscape of clear cell renal cell carcinoma and reveal the intertumoral heterogeneity of T cell suppression: a proof-of-concept study.
Friedhoff, et al.
Cancer Immunology, Immunotherapy, 72, 1603-1618 (2023)