Saltar al contenido
42250
Streptavidin-Phycoerythrin
≥1 mg/mL (active substance)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
concentration
≥1 mg/mL (active substance)
fluorescence
λex 566 nm; λem 576 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
storage temp.
2-8°C
General description
Streptavidin-R-Phycoerythrin is a fluorescent labeling agent comprised of a biotin-binding protein (streptavidin) covalently attached to a fluorescent label ((R-phycoerythrin). Streptavidin-R-phycoerythrin complexes provide the measurement method for the target phosphoprotein. And, Streptavidin R-phycoerythrin extends the light tolerance of certain phycobiliproteins.
Application
Streptavidin-R-Phycoerythrin (R-PE) is used to label biotin-conjugated (biotinylated) molecules and biotin derivatized surfaces in a wide variety of immunofluorescence applications such as immunochemistry and histochemistry. Streptavidin-R-Phycoerythrin may be used in the development of bioassay devices such as Lab-on-a-chip (LoC) systems and microarrays.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)