Merck
10875406001
Roche
N-acetil-β-D-glucosaminidasa (NAG)
sufficient for ~50 tests
Sinónimos:
NAG
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
solid
Quality Level
usage
sufficient for ~50 tests
mol wt
105.99 g/mol
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
activity assay: suitable
color
white to light yellow-brown
solubility
water: soluble ~210 g/L at 68 °F (Stop reagent)
soluble ~71 g/L at 32 °F (stop reagent)
water: soluble (Buffer substance, lyophilized substrate)
suitability
suitable for enzyme test
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
room temp
General description
La N-acetil-β-D-glucosaminidasa (NAG) se ha utilizado principalmente en la valoración colorimétrica para la determinación de la N-acetil-β-D-glucosaminidasa en orina. La NAG hidroliza la 3-cresolsulfonftaleinil-N-acetil-D-glucosaminida para liberar 3-cresolsulfonftaleína, que se mide automáticamente a 580 nm.[1] Es una enzima lisosómica intracelular presente en el segmento S3 de las células tubulares proximales y la nefrona distal. La presencia de NAG en la orina demuestra un deterioro de los orgánulos en el túbulo proximal. En las personas mayores de 70 años aumenta el nivel de NAG.[2]
Application
La N-acetil-β-D-glucosaminidasa (NAG) se ha utilizado para preparar patrones para la determinación de la N-acetil-β-D-glucosaminidasa en orina[1] en aplicaciones de investigación en ciencias de la vida.
Packaging
1 kit que contiene 3 componentes
Preparation Note
Disolución de trabajo: Preparación de las disoluciones :
  1. Disolución tampón
    Disuelva el contenido de la botella 1 con 55 ml de agua bidestilada.
  2. Disolución de sustrato
    Disuelva el contenido de la botella 2 con 55 ml de la disolución I.
  3. Reactivo de parada
    Disuelva el contenido de la botella 3 con 110 ml de agua bidestilada.
Condiciones de conservación (disolución de trabajo): Estabilidad de las disoluciones:
La disolución II es estable durante 1 mes cuando se conserva entre 2 y 8 °C, protegida de la luz.
La disolución III es estable durante un mes conservada entre 2 y 8 °C.
Estabilidad de la muestra:
La determinación de la actividad de la N-acetil-β-D-glucosaminidasa (NAG) debe llevarse a cabo directamente después de recoger la muestra. Las orinas turbias deben centrifugarse y el sobrenadante, decantarse. La NAG es estable durante una semana entre 2 y 8 °C y durante 1 mes cuando se conserva entre -15 y -25 °C.
Storage and Stability
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado.
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos de diagnóstico.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • Buffer Substance consisting of citric acid and potassium citrate
  • Lyophilized Substrate consisting of sodium 3-cresolsulfonphthaleinyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide and borax
  • Stop Reagent consisting of sodium carbonate
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anne-Sophie Truche et al.
Transplantation proceedings, 51(10), 3234-3243 (2019-11-17)
This study aimed to identify transplantation characteristics and biomarkers that predict outcomes for kidney transplant (KT) patients from donors after circulatory death (DCDs). Consecutive patients receiving a KT from a DCD in our center between 2014 and 2016 were included;
Julia M Hofstra et al.
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 23(8), 2546-2551 (2008-03-01)
An accurate prediction of prognosis in patients with idiopathic membranous nephropathy (iMN) would allow restriction of immunosuppressive treatment to patients who are at highest risk for end-stage renal disease (ESRD). Several markers of proximal tubular cell injury have been used
Clinical Nephrotoxins: Renal Injury from Drugs and Chemicals (2008)
Maha Al-Asmakh et al.
Frontiers in pharmacology, 11, 569402-569402 (2021-02-26)
Chronic kidney disease (CKD) may be fatal for its victims and is an important long-term public health problem. The complicated medical procedures and diet restrictions to which patients with CKD are subjected alter the gut microbiome in an adverse manner
Raphael Allgaier et al.
Nephrology (Carlton, Vic.), 25(12), 888-896 (2020-08-26)
Chronic heart failure may lead to chronic kidney disease. Previous studies suggest tubular markers N-acetyl-b-D-glucosaminidase (NAG) and Kidney-injury-molecule-1 (KIM-1) as potential markers for the cardiorenal syndrome (CRS). The prognostic value of NAG and KIM-1 regarding implantable cardioverter defibrillator (ICD) shock