10814270001
Roche
Primer for cDNA Synthesis
lyophilized, pkg of 40 μg
Sinónimos:
oligo-p(dt)15
About This Item
Productos recomendados
Formulario
lyophilized
Nivel de calidad
envase
pkg of 40 μg
fabricante / nombre comercial
Roche
temp. de almacenamiento
−20°C (−15°C to −25°C)
Categorías relacionadas
Descripción general
Composition: p(dT)15[ 15-mer oligonucleotide containing only deoxythymidine (dT) residues].
Phosphorylation: The p(dT)15 primer is not phosphorylated at the 5′ end.
Aplicación
Definición de unidad
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?