Merck
MIRUP
MystiCq® Universal PCR Primer
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106308
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
10 mg/mL
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The MystiCq Universal PCR primer is an integral part of the MystiCq microRNA qPCR Assay System. It has been designed to work specifically with the MystiCq microRNA qPCR Assay primers and the MystiCq microRNA SYBR Green qPCR ReadyMix on cDNA templates generated by the MystiCq microRNA cDNA Synthesis Mix kit.
Application
MystiCq® Universal PCR Primer has been used for the quantitation of microRNA.
Legal Information
MystiCq is a registered trademark of QIAGEN Beverly Inc.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)