Productos
Aplicaciones
Servicios
Documentos
Asistencia técnica
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y productos bioquímicos
Clínica y diagnóstico
Filtración
Productos alternativos más ecológicos
Microbiología industrial
Material de laboratorio
Ciencia de los materiales
Biología molecular y genómica funcional
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Purificación de agua
Química analítica
Cultivo celular y análisis
Química y síntesis
Clínica y diagnóstico
Análisis de cannabis y ensayos medioambientales
Análisis y fabricación de alimentos líquidos y sólidos
Genómica
Ciencia e ingeniería de los materiales
Análisis microbiológicos
Desarrollo y fabricación de AcM
Desarrollo y fabricación de ARNm
Fabricación farmacéutica y biofarmacéutica
Biología de las proteínas
Áreas de investigación y enfermedades
Fabricación por contrato
Ensayos por contrato
Productos a medida
Soluciones digitales para Life Science
Desarrollo y fabricación de DIV
Servicios de producto
Asistencia técnica
Fichas técnicas de seguridad (SDS)
Certificados de análisis (COA)
Certificados origen (COO)
Certificados de calidad (COQ)
Servicio de atención al cliente
Contacte con nosotros
Preguntas frecuentes
Calidad y registros
Calculadoras y aplicaciones
Seminarios virtuales
Atrás
Sistema de purificación de agua Milli-Q
®
HX 7150 SD
Products
Categoría de producto
water purification systems (6)
Marca
Milli-Q (6)
Nivel de calidad
Uso de agua diario (l/día)
Tamaño del envase
Calidad del agua
Filtre los productos.
Showing 1-6 of 6
Comparar
Referencia del producto
Descripción
Precios
ZLXLSD52150
Sistema de purificación de agua Milli-Q
®
HX 7150 SD,
Centralized pure water solution for up to 3000 L/day of Type 2 water
Expandir
Ver Fijación de precios
ZLXLSD52040
Sistema de purificación de agua Milli-Q
®
HX 7150 SD,
Centralized pure water solution for up to 800 L/day of Type 2 water; for high chlorine feed water
Expandir
Ver Fijación de precios
ZLXLSD52080
Sistema de purificación de agua Milli-Q
®
HX 7150 SD,
Centralized pure water solution for up to 1600 L/day of Type 2 water; for high chlorine feed water
Expandir
Ver Fijación de precios
ZLXLSD52120
Sistema de purificación de agua Milli-Q
®
HX 7150 SD,
Centralized pure water solution for up to 2400 L/day of Type 2 water
Expandir
Ver Fijación de precios
ZLXLSD51080
Sistema de purificación de agua Milli-Q
®
HX 7150 SD,
Centralized pure water solution for up to 1600 L/day of Type 2 water; for low chlorine feed water
Expandir
Ver Fijación de precios
ZLXLSD51040
Sistema de purificación de agua Milli-Q
®
HX 7150 SD,
Centralized pure water solution for up to 800 L/day Type 2 water; for low chlorine feed water