Documentos clave
YY3009000
Millipore
Portafiltros de 90 mm, acero inoxidable
Filter Holder 90mm, stainless steel
Sinónimos:
Portafiltros de 90 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
Nivel de calidad
Parámetros
19 bar max. inlet pressure (275 psi)
5 bar max. differential pressure (75 psid)
técnicas
vacuum filtration: suitable
Altura
17.1 cm , plus inlet connector
171 mm
Diámetro
12.1 cm
diám. del filtro
90 mm
filtración área
45.5 cm2
diám. prefiltro
75 mm
peso
2.8 kg (6.2 lb)
Adaptador
connector for 9.5 mm I.D. hose
1/4 in. female NPT inlet fitting
1/4 in. female NPT outlet fitting for 9.5 mm I.D. hose (with connections supplied)
aplicaciones
filtration
compatibilidad
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los portafiltros de acero inoxidable están diseñados para ultralimpiar o esterilizar líquidos o gases mediante filtración a presión. Las rejillas de soporte con revestimiento de PTFE permiten la esterilización en autoclave con las membranas colocadas.
YY3009000 Portafiltro, 90 mm, acero inoxidable
Piezas de repuesto XX2504705 Adaptador de manguera, 1/4 pulg. NPTM a 3/8 pulg. en D.I.
XX4204708 Válvula de ventilación/descarga
YY3009053 Juntas tóricas, carcasa de filtro de 90 mm, PTFE
YY3009054, Rejilla de soporte con revestimiento de PTFE
YY2209058, Soporte de desagüe, 90 mm
YY2209059 Patas de soporte
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13