Key Documents
XX1105005
Millipore
Jeringas de plástico, 50 ml resbalón Luer, polipropileno
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing
About This Item
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.03
material
clear device
polypropylene device
Quality Level
sterility
non-sterile
parameter
50 mL sample volume
input
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Utilice jeringas de polipropileno para dispensar líquidos en recipientes pequeños y filtre a presión pequeños volúmenes a través de portafiltros o unidades de filtración con entradas Luer con resbalón hembra
Application
Análisis de cerveza, agua embotellada, cosméticos, productos farmacéuticos, análisis del grado de contaminación microbiológica, análisis microbiológico general