Z683582
Syringe PP/PE without needle
luer lock tip, centered, capacity 5 mL, graduated, 0.2 mL, non-sterile
Sinónimos:
polypropylene syringes
About This Item
Productos recomendados
cumplimiento norm.
suitable for FDA C-010.02
esterilidad
non-sterile
Características
graduated 0.2 mL
envase
pkg of 100 ea bulk packed
capacidad
5 mL
aplicaciones
PFAS testing
Categorías relacionadas
Descripción general
Syringes are individually packaged (sterile) except for bulk packed products; these are supplied in plastic bags (non-sterile).
Order needles separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.