Documentos clave
XX1014724
Millipore
Embudo de vidrio para filtración a vacío Millipore
Sinónimos:
Embudo Millipore
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
material
PTFE-coated
borosilicate glass
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
47 mm
funnel capacity
300 mL
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Embudo de vidrio, 300 ml, 47 mm, borosilicato, revestimiento con PTFE
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kit de vidrio de filtración al vacío Millipore o proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros de vidrio clásicos de 47 mm Millipore.