Documentos clave
TANKSDS2ASM
Milli-Q
Módulo de desinfección automática (ASM)
Protects and preserves the integrity of stored pure water against bacterial proliferation and biofilm formation
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with SDS
General description
Este módulo de desinfección automática (ASM) tiene una lámpara UV integrada para evitar el crecimiento de bacterias y biopelícula en el agua purificada almacenada y en las superficies internas del depósito.
Para utilizar con el sistema de almacenamiento y distribución de agua purificada SDS 500.
Application
El ASM protege el agua purificada almacenada de la proliferación bacteriana y la formación de biopelícula.
Features and Benefits
  • Lámpara UV de 254 nm para efecto germicida.