SVGLA47HH3
Durapore® 0,22 µm, Cápsula OptiScale®
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2
Sinónimos:
Optiscale Durapore 0,22 µm 1/4 pulgada HB/HB
About This Item
Productos recomendados
material
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene support
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
OptiScale® 47
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
OptiScale®
parameter
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
9.4 cm (3.70 in.)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
17.7 cm2
inlet connection diam.
1/4 in.
outlet connection diam.
1/4 in.
impurities
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
input
sample type liquid
bubble point
≥3450 mbar (50 psig), air with water at 23 °C
fitting
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
shipped in
ambient
General description
Other Notes
- Retención de organismos: bacteriana
- Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
- Aplicación: purificación de proteínas
- Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
- Instrucciones de uso: consulte las secciones de instalación y humectación de la guía del usuario de OPTISCALE®-25
- Condiciones de conservación: consulte la guía del usuario de OPTISCALE®-25
- Condiciones de Eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
3 ciclos de 60 min en autoclave a 126 °C