Saltar a
P3B030D10
Placa Pellicon® 3 con membrana Biomax®
30 kDa, D screen, 1.14 m2
Sinónimos:
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 30 kDa Membrane, D screen, 1.14 m2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
eCl@ss:
32031623
UNSPSC Code:
23151806
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
material
TPE seal, polyethersulfone membrane, polypropylene housing, polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
manufacturer/tradename
Pellicon®
storage condition
do not freeze
parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours), 4-6 L/min-m2 recirculation rate, 4-8 L/min-m2 flow rate, 40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C, 6.9 bar max. inlet pressure (100 psi), 80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
H
4.2 cm (1.67 in.)
L
20.6 cm (8.1 in.)
W
17.8 cm (7 in.)
filtration area
1.14 m2
size
229 mL , Volume (feed), 88 mL , Volume (permeate)
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pore size
(30 kDa)
pH
1-14
storage temp.
2-8°C
General description
Las casetes Pellicon® 3 con membrana Biomax son los dispositivos de filtración por flujo tangencial (TFF) óptimos para la filtración de disoluciones que contengan proteínas terapéuticas, albúmina, hormonas, vacunas y factores de crecimiento. Estas casetes avanzadas, de alto rendimiento son ideales para las concentraciones actuales más elevadas de anticuerpos terapéuticos, las formulaciones de alimentación de mayor viscosidad y los procesos de filtración más exigentes que requieren presiones operativas y temperaturas más elevadas, así como los regímenes de limpieza cáusticos.Desde la producción a pequeña escala hasta la producción a gran escala, las casetes Pellicon® 3 están diseñadas para ser utilizadas en investigación, escalado de procesos, desarrollo de aplicaciones y producción a gran escala. El diseño Pellicon® 3 y el proceso de fabricación automatizada proporcionan un rendimiento y una uniformidad insuperables entre los tamaños de casete. Las unidades Pellicon® 3 también ofrecen una mayor selección de tamaño de la casete para mejorar el desarrollo de procesos de escalado y reducción. El diseño aerodinámico permite a los operarios manejar, instalar y quitar de forma rápida y sencilla las casetes Pellicon® 3. Los materiales de construcción son compatibles con una amplia variedad de agentes químicos de limpieza.
Application
anticuerpos monoclonales, proteínas recombinantes y no recombinantes, vacunas
Features and Benefits
  • La robusta membrana sin huecos proporciona una retención del producto y una uniformidad del rendimiento óptimas.
  • El exclusivo diseño de la rejilla de alimentación permite una elevada transferencia de masa, flujo para una mayor concentración final
  • Escalado o desescalado rápidos y fiables desde la escala de laboratorio a la escala de producción
  • La fabricación automatizada ofrece un rendimiento, una uniformidad y una fiabilidadinsuperables
  • Fácil de instalar y limpiar
  • Temperatura extrema y compatibilidad química
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Other Notes
Estos productos se fabrican en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación.
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P3B030A10P3B030A00P3B030A05
pore size
(30 kDa)
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
filtration area
1.14 m2
filtration area
-
filtration area
88 cm2
filtration area
-
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable, ultrafiltration: suitable
technique(s)
buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (concentration)
material
TPE seal, polypropylene housing, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated), polyethersulfone membrane, polypropylene screen
material
TPE seal, polyethersulfone , polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
material
TPE seal, polyethersulfone membrane (void free), polypropylene , polypropylene cap (for end), polypropylene screen
material
TPE seal, polyethersulfone , polypropylene screen, stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
matrix
Biomax®
matrix
Biomax® (Membrane)
matrix
Biomax® (Membrane)
matrix
Biomax® (Membrane)
size
229 mL , Volume (feed), 88 mL , Volume (permeate)
size
-
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Descargar Dossiers
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..