Documentos
SVGLA25NB6
Millipore
Durapore® 0,22 µm, Cápsula OptiScale®
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2
Sinónimos:
Durapore® 0.22 μm Optiscale 25mm NB
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
material
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Quality Level
reg. compliance
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
OptiScale® 25
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
OptiScale®
parameter
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
3.9 cm (1.52 in.)
diam.
3.1 cm (1.2 in.)
filtration area
3.5 cm2
impurities
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm
input
sample type liquid
fitting
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: Cápsula
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: bacteriana
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: purificación de proteínas
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las secciones de instalación y humectación de la guía del usuario de OPTISCALE®-25
  • Condiciones de conservación: consulte la guía del usuario de OPTISCALE®-25
  • Condiciones de Eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Este producto se fabricó con una membrana Durapore® que cumple los criterios de un filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Método de esterilización
1 ciclo de 60 min en autoclave a 123 °C
Analysis Note
Este producto fue probado y pasa la prueba de la USP <78> para partículas en inyectables.
TOC/conductividad
Después de la esterilización y una descarga controlada de 15 ml de agua, las muestras exhibieron menos de 500 ppb de TOC según la USP <64> y menos de 1,3 µS/cm según la USP <64>.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Contenido relacionado
Learn more about mAb final filtration, the last steps in mAb processing, which assure drug sterility for patients.