SLHVM25
Filtro de jeringa de PVDF Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic, glass fiber prefilter
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HV, Filtro de jeringa de PVDF Durapore®, Filtro de jeringa de PVDF de 0,45 μm.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PVDF membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex™
Características
holdup volume 0.25 mL
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex™
Parámetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnicas
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Altura
21 mm
Diámetro
25 mm
filtración área
3.9 cm2
volumen
100 mL
Matriz
Durapore®
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
particle-laden solution(s)
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
- Rendimiento significativamente mayor que el de los filtros convencionales sin medios de prefiltración, en especial cuando se filtran disoluciones cargadas de partículas
- La carcasa abovedada garantiza la entrega fiable de filtros desde sistemas automatizados de cambio de filtro
- Disponibles a granel o suministrados en tubos para utilizar con sistemas de cambio de filtro automático
Aplicación
- Pruebas de disolución
- Filtración automatizada de las muestras
- Clarificación de disoluciones que contienen una elevada concentración de partículas
Envase
Especificaciones
Definición de unidad
- SLHVM25NS: Paquete de 50
- SLHVM25NK: Paquete 1000, suministrado en formato a granel
- SLHVMZ5NZ: envase de 200 que viene premontado en 8 tubos con 25 unidades cada uno
Forma física
Otras notas