SLGSVR255F
Millex™ MCE syringe filter
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, sterile, hydrophilic, vented
Sinónimos:
Millex™-GS Filter Unit, Vented Millex™-GS Filter Unit, vented syringe filter, domed filter, syringe filter
Seleccione un Tamaño
$290.000
Fecha estimada de envío15 de julio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$290.000
Fecha estimada de envío15 de julio de 2025
Productos recomendados
Materiales
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Nivel de calidad
esterilidad
ethylene oxide treated
sterile
caducidad
3 yr
Características
hydrophilic
vented
envase
pack of 50 ea
fabricante / nombre comercial
Millex™
técnicas
sterile filtration: suitable
Diámetro
25 mm
filtración área
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
27 mm
volumen
100 mL
color
blue base
Matriz
MF-Millipore™
tamaño de poro
0.22 μm
entrada
aqueous solution(s)
punto de burbuja
≥50 psi, water
Adaptador
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Filter membrane: Hydrophilic MF-Millipore® mixed cellulose esters (MCE), type GS, pore size 0.22 μm
Vent membrane: Hydrophobic polytetrafluoroethylene (PTFE), pore size 0.03 μm
Housing: Polyvinyl chloride (PVC)
Dimensions
Inlet to outlet: 27 mm (1.06 in.)
Diameter: 29 mm (1.14 in.)
Filtration area: 4 cm² (0.62 in2)
Temperature limit: 45 °C (113 °F)
Pressure limit at 21 °C: 5.2 bar (75 psi) inlet and differential
Filtration volume: 1–100 mL
Hold-up volume: ≤ 0.1 mL after air purge
Sterilization method: Ethylene oxide gas
Connections: Female Luer-Lok® inlet, male Luer-slip outlet
Flow rate at 0.7 bar (10 psi), 21 °C: ≥ 30 mL/min
Bubble point (water): ≥ 50 psi
Color: clear inlet, blue outlet
Aplicación
Características y beneficios
- For research use only (RUO)
- Single use only
- Vented inlet to prevent air locking
- Non-pyrogenic and non-toxic