SLCRX13TL
Filtro de jeringa de PTFE hidrófilo Millex™
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-LCR, Filtro de jeringa de PTFE de 0,45 μm.
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane
polypropylene housing
esterilidad
non-sterile
Línea del producto
Millex™
Características
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
fabricante / nombre comercial
Millex™
Parámetros
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
48 mm
Diámetro
13 mm
filtración área
0.8 cm2
volumen
10 mL
color
light blue
tamaño de poro
0.45 μm
entrada
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
punto de burbuja
≥1.4 bar at 23 °C
Adaptador
female Luer-Lok® inlet fitting
outlet tube
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código de filtro: LCR
Aplicaciones:
Filtración de la muestra antes de la HPLC; Filtración de soluciones que contienen proteínas y disoluciones acuosas u orgánicas.
Especificaciones
Los clientes también vieron
Artículos
Millex® hydrophilic PTFE syringe filters offer broad chemical compatibility and robust performance for various sample filtrations.
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.