Documentos
SF008
Sigma-Aldrich
Disolución completa de gelatina ESGRO
Sinónimos:
Porcine Gelatin Coating Solution
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
form
liquid
Quality Level
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
ambient
Legal Information
ESGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Aizhan Bizhanova et al.
Chromosoma, 129(2), 121-139 (2020-03-29)
Heterochromatin in eukaryotic interphase cells frequently localizes to the nucleolar periphery (nucleolus-associated domains (NADs)) and the nuclear lamina (lamina-associated domains (LADs)). Gene expression in somatic cell NADs is generally low, but NADs have not been characterized in mammalian stem cells.
Protocolos
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.