Saltar a
G7765
Gelatina from cold water fish skin
40-50% in H2O
Sinónimos:
Gelatina, Gelatina de teleósteos
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
1 L
Comprobar disponibilidad del carrito
$332.000
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
$332.000
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
fish skin
Quality Segment
form
liquid
mol wt
~60 kDa
contains
0.15% propyl p-hydroxybenzoate as preservative, 0.2% methyl p-hydroxybenzoate as preservative
concentration
40-50% in H2O
technique(s)
ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
La gelatina es una mezcla heterogénea de proteínas hidrosolubles de elevados pesos moleculares promedio, presentes en el colágeno. Las proteínas se extraen hirviendo la piel, los tendones, los ligamentos, los huesos, etc. en agua.
La gelatina procede del colágeno y es la proteína más abundante en la matriz extracelular (MEC) de los tejidos. Es un material bioactivo. La gelatina consiste en secuencias de proteínas sensibles a las metaloproteinasas de la matriz (MMP).
Application
La gelatina de piel de peces de agua fría se ha utilizado en un medio de incubación (IM) en el inmunomarcaje de cortes de cerebro de rata, como componente del tampón de enjuague en la inmunotransferencia Western de diversas células, como bloqueante en la tinción inmunofluorescente de las células HeLa.
Se utiliza como un agente de bloqueo en inmunoquímica.
Biochem/physiol Actions
La gelatina se reticula ya sea química o enzimáticamente para formar un hidrogel tridimensional (3D).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G7041935425G2625
description
40-50% in H2O
description
solid
description
low endotoxin
description
gel strength ~175 g Bloom, Type A
technique(s)
ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
powder (chunks or fibers)
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mol wt
~60 kDa
mol wt
60 kDa
mol wt
-
mol wt
-
biological source
fish skin
biological source
fish skin
biological source
-
biological source
Porcine skin
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
nwg
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the molecular weight of this Gelatin?
    What is the molecular weight of this Gelatin?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been evaluated, However, the molecular weight is closely related to the Bloom Number. The estimated ranges are as follows:
      Bloom Number Average Molecular Mass (Da)
      50−125 (Low Bloom) 20,000−25,000
      175−225 (Medium Bloom) 40,000−50,000
      225−325 (High Bloom) 50,000−100,000
      Please see the link below to review the general datasheet for Gelatin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/333/625/g9382pis.pdf
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. What is the difference between type A and type B gelatin?
    1 answer
    1. Type A gelatin is derived from acid-cured tissue whereas Type B gelatin is derived from lime-cured tissue. Type A gelatin has about 78-80 millimoles of free carboxyl groups per 100 g of protein and a pI of 7.9-9.0. Type B has 100-115 millimoles of free carboxyl groups per 100 g of protein and a pI of 4.7-5.2.
      Helpful?
  4. What is the solution stability of Product G7765, Gelatin from cold water fish skin?
    1 answer
    1. The specification for shelf life is 2 years for unopened bottles stored at 2-8°C.  Each lot is assigned a retest date; this date is given on the Certificate of Analysis avialable from our website.
      Helpful?
  5. What is Product G7765, Gelatin from cold water fish skin, soluble in?
    1 answer
    1. Gelatin is soluble in glycerol and acetic acid, and more soluble in hot water than in cold water.
      Helpful?
  6. What is the gel point of Product G7765, Gelatin from cold water fish skin?
    1 answer
    1. The gel point of Product G7765, Gelatin from cold water fish skin is 5-10°C. The product will be a gel when storing the product at 2-8°C.