SCNY00060
Filtro de tapa de botella al vacío Millipore® Steriflip®
pore size 60.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Sinónimos:
Steriflip® Nylon Net Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
Productos recomendados
material
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Quality Level
sterility
sterile
product line
Steriflip®
feature
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
packaging
pack of 25 ea
parameter
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
138 mm
capacity
50 mL
diam.
6.4 cm
filter diam.
4 cm
filtration area
7 cm2
funnel capacity
50 mL
pore size
60.0 μm pore size
fitting
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
shipped in
ambient
General description
Application
La unidad de filtración de tapa de tubo de centrífuga estéril Steriflip® se ha utilizado en el aislamiento de las células del estroma mesenquimatoso del cordón umbilical y de fibroblastos y células de músculo liso.
Features and Benefits
- Elimina la arriesgada transferencia de la muestra mediante un sencillo sistema de cerrado al vacío
- Puede aislar las células de los residuos celulares utilizando cualquiera de los filtros de malla de nailon de diversos tamaños de poro
- Ideal para la esterilización de pequeños lotes de medios de cultivo
- Se conecta a cualquiera de los tubos de centrífuga de 50 ml convencionales, eliminando materiales innecesarios, tiempo y riesgo de derrames
Artículos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.