Key Documents
SCC252
Sigma-Aldrich
Línea celular de linfoma de ratón CH12.LX
CH12.LX mouse lymphoma cell line is ideal for studies of B-cell activation and expansion.
About This Item
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
application(s)
cell analysis
General description
Las células B indiferenciadas se diferencian y se expanden tras la estimulación antigénica, experimentando recombinación de cambio de clase de los genes de las inmunoglobulinas y formando células plasmáticas productoras de anticuerpos y células de memoria que se generan con la estimulación de recuerdo (1). Los modelos de células B son útiles para dilucidar las vías de diferenciación y los mecanismos de proliferación del linfoma.
La línea celular de linfoma de ratón CH12.LX es un modelo de células B establecido y bien caracterizado. Las células CH12.LX expresan Ly-12 y tienen la expresión del marcador de superficie celular IgM+CD5+CD23 característico de los linfocitos B B1a, además de expresar CD19, CD11b, MHC II y alfa-4-integrina (3). Las células CH12.LX responden a una variedad de antígenos, entre ellos, los lipopolisacáridos, que expresan la proteína de activación CD14 (4). Las células CH12.LX proliferan rápidamente y son ideales para estudios de activación y expansión de células B.
<bold>Fuente:</bold>
La línea celular CH12.LX se generó a partir de ratones B10.H-2aH4bp/WTS inmunizados con eritrocitos de oveja (2).
Categoría de investigación:
Cáncer
Cell Line Origin
Ratón, células cancerosas
Packaging
&ge; 1X106 células/vial
Storage and Stability
Conservar en nitrógeno líquido. Las células pueden cultivarse durante un mínimo de 10 pases después de la descongelación inicial sin que ello afecte de manera significativa a la expresión ni la funcionalidad del marcador celular.
Other Notes
Este producto está destinado a la venta y se vende exclusivamente a instituciones académicas para utilizar en investigación académica interna según los términos del «acuerdo de uso académico», tal como se detalla en la documentación del producto. Si desea información relativa a cualquier otro uso, póngase en contacto con licensing@emdmillipore.com.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c