Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Assay:
>70%
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
Mw ~28 kDa
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleGeneral description
Proteína de fusión etiquetada con HIS en N-terminal que corresponde a la proteína fluorescente verde de longitud completa expresada en E. coli. La proteína fluorescente verde (GFP) es una proteína citoplásmica que se encuentra en la medusa Aequorea Victoria.
Biochem/physiol Actions
La proteína fluorescente verde (GFP) está genéticamente fusionada con muchas proteínas de varias especies para generar quimeras no reactivas que se sabe que preservan su actividad biológica original, así como las propiedades fluorescentes de la GFP nativa. La GFP actúa como reportero de la expresión génica y como etiqueta de fusión para estudios de localización de proteínas en células vivas. Actúa como sonda espectroscópica y microscópica para comprender las funciones biológicas de varios sistemas. La GFP es muy estable y puede actuar como herramienta para estudios in vitro.
Physical form
PBS con glicerol al 20 %.
Preparation Note
1 año a -20°C
Analysis Note
Evaluada habitualmente como patrón en geles de proteínas e inmunotransferencias western, para la calibración de fluorómetros y microinyección en células y tejidos.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c