Key Documents
S7105
Sigma-Aldrich
Tampón de reacción ApopTag
ApopTag Reaction Buffer is intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
Sinónimos:
ApopTag Buffer, Reaction Buffer
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Quality Level
manufacturer/tradename
ApopTag
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable (apoptosis)
shipped in
dry ice
General description
El tampón de reacción ApopTag está indicado para utilizar en el marcaje de los extremos 3′-OH del ADN fragmentado durante la detección de células apoptóticas. Apto para utilizar con los kits de detección in situ de la apoptosis Apoptag (Nº de ref.: S7100, S7101, S7111 y S7165).
Materiales suministrados
Cada vial contiene 1 ml de tampón de reacción ApopTag .
ApopTag es una marca registrada de Serologicals Company.
Application
Materiales suministrados
Cada vial contiene 1 ml de tampón de reacción ApopTag .
Advertencias y precauciones
El tampón de reacción ApopTag contiene cacodilato de potasio (ácido dimetilarsínico) como tampón. Este material es nocivo en caso de ingestión; evítese el contacto con los ojos y la piel (utilización de guantes y gafas) y lávense de inmediato las zonas de contacto.
Instrucciones de uso
Prepare la mezcla de marcaje como sigue:
77 μl de tampón de reacción ApopTag
33 μl de enzima TdT ApopTag (S7107 o componente nº 3 del kit)
Mezclar bien y mantener sobre hielo. Este reactivo puede prepararse con antelación y almacenarse en hielo durante no más de 6 horas. La mezcla de tampón de reacción y enzima TdT está lista para utilizar en el paso «APLICACIÓN DE LA ENZIMA TdT de CONCENTRACIÓN DE TRABAJO» del manual completo de ApopTag .
Storage and Stability
Almacenamiento recomendado de -15°C a -25°C.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
wgk_germany
WGK 3